Learn More
Kinesis™ Schnellverbindungsadapter
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
17.70 CHF - 24.14 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12937759
|
Kinesis™
02014-15 |
Gelbbraun | Weiblicher Luer-Adapter | Buchse Luer x Buchse 10-32 konisch |
24.14 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12967769
|
Kinesis™
02014-21 |
Rot | Männlicher Luer-Adapter | Luer-Lock-Stecker x Buchse 1/4-28 Flacher Boden | 40 °C |
17.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
Luer-Adapter mit Schnellverbinder-Gewinde sind für den Anschluss von Luer-Steckern an Luer-Buchsen bei einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Männliche Luer-Anschlüsse sind mit oder ohne Sicherungsnaben erhältlich. Sicherungsnaben bieten zusätzliche Sicherheit, um zu gewährleisten, dass die Verbindung am Einbauort bleibt.Spezifikation
0,05 in. |