Learn More
Kinesis™ Kunststoff-Schlauchschneider
Federbelastete Schneidemaschinen speziell für halbstarre und starre Polymerschläuche
19.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Upchurch™ Standard-Polymer-Schlauchschneider
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12986259
Unterlagen ansehen
Kinesis™
02016-86
Silber Stahl Ersatzklinge
19.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Federbelastete Schneidemaschinen speziell für halbstarre und starre Polymerschläuche
  • Integrierte Führungslöcher für Schläuche mit 1/16 und 1/8 in. Außendurchmesser
  • Ersatzklingen sind im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich
Flach, 90°, gratfreier Schnitt
Bietet Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit
  • Kann Polymere wie PEEK™, FEP, PFA und Tefzel™ durchschneiden
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Upchurch™ Standard-Polymer-Schlauchschneider