Learn More
Kinesis™ Kunststoff-Schlauchschneider
Federbelastete Schneidemaschinen speziell für halbstarre und starre Polymerschläuche
Marke: Kinesis™ 02016-86
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Federbelastete Schneidemaschinen speziell für halbstarre und starre Polymerschläuche
- Integrierte Führungslöcher für Schläuche mit 1/16 und 1/8 in. Außendurchmesser
- Ersatzklingen sind im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich
Bietet Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit
Spezifikation
Ersatzklinge | |
Stahl | |
Upchurch™ Standard-Polymer-Schlauchschneider | |
Silber |