Learn More
Idex PEEK™ Probenschleifen
Bieten konsistente Volumina durch enge Toleranzen bei Extrusionsprozessen
106.00 CHF - 697.00 CHF
Spezifikation
Typ | Probenschleife |
---|---|
Material | PEEK-Polymer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12973040
|
Idex
02033-24 |
0,005 in. | 0,012 cm | 2 μl |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12903060
|
Idex
02033-26 |
0,062 in. | 0,15 cm | 20 ml |
697.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
PEEK-Polymerprobenschleifen sind biokompatibel und dienen als Alternative zu Edelstahl, der in biowissenschaftlichen Anwendungen verwendet wird.
- Beständig gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln
- Kompatibel mit Rheodyne™ und VICI™ (Valco) Analyse-Injektionsventilen
- Flexible Schleifen für den Anschluss aller Injektionsventile
- In Volumina von 2 μl bis 20 ml erhältlich
- Volumen in ± 10 % angegeben, wobei genaue Kalibrierdienste zur Verfügung stehen
Jede kalibrierte Probenschleife wird dokumentiert und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor
† This pressure rating reflects the performance of the fitting, not the tubing or port. Note that the pressure rating of the fitting is well beyond the maximum recommended operating pressure rating of PEEK polymer tubing.
Spezifikation
Probenschleife | |
PEEK-Polymer | |
Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor |