Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Anschlüsse: Tefzel
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
7.36 CHF - 9.40 CHF
Spezifikation
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Material ETFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13461299
Unterlagen ansehen
Kinesis™
P-624
0,05 in. Natürlich bis männlich1 /4 - 28 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13030380
Unterlagen ansehen
Kinesis™
02014-25
0,05 in. Schwarz Auf weiblichen M6
7.36 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12997729
Unterlagen ansehen
Kinesis™
02014-03
0,04 in. Natürlich Luer (Buchse) x Buchse 1/4-28 flacher Boden
8.06 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
Die Schnellverbinder-Luer-Adapter sind für den Anschluss von Luer-Buchsen an alle Luer-Stecker in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Für eine sicherere Verbindung mit Luer-Lock-Adaptern mit Außengewinde.
Spezifikation
Spezifikation
80 °C
ETFE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinesis™ LuerTight™ Anschlüsse: Tefzel