Learn More
Idex FEP-Gaschromatographie-Schläuche: 50 ft.
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit zu einem günstigen Preis
390.00 CHF
Spezifikation
Typ | FEP-Schläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ROHS |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Naturfarben |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13039852
|
Idex
02014-77 |
Naturfarben | 0,062 in. | 0,12 in. | FEP |
390.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Ideal für Anwendungen mit mittlerem Druck bis Niederdruck
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Max. Druck: 1.000 psi
Spezifikation
FEP-Schläuche | |
Autoklavierbar | |
0 bis 14 | |
Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor und allgemeine Anwendungen, Niederdruckanwendungen | |
15,2 m | |
50 °C |
ROHS | |
Naturfarben | |
Ethylenoxid, thermisch | |
50 ft. | |
-59,8 °F |