Learn More
Idex FEP-Gaschromatographie-Schläuche: 50 ft.
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit zu einem günstigen Preis
Marke:  Idex 02014-77
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13039852
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Anwendungen mit mittlerem Druck bis Niederdruck
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Max. Druck: 1.000 psi
Spezifikation
Spezifikation
FEP-Schläuche
Autoklavierbar
0 bis 14
Ethylenoxid, thermisch
0,062 in.
0,3 cm
15,2 m
500 psi
50 °C
ROHS
Naturfarben
±0,003 in.
Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor und allgemeine Anwendungen, Niederdruckanwendungen
0,12 in.
50 ft.
FEP
-59,8 °F