Learn More
Tocris Bioscience™ Upadacitinib
JAK1-selective inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 7783/50
Artikelnummer. 18776316
  • 324.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Upadacitinib is a potent and selective JAK1 inhibitor (IC50 = 47 nM). In a cellular assay, Upadacitinib shows selectivity for JAK1 over JAK2, JAK3 and TYK2 (IC50 values are 0.014 μM, 0.593 μM, 1860 μM and 2715 μM). In vivo, Upadacitinib suppresses paw swelling and bone destruction in a rat model of arthritis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
(3 S,4 R)-3-Ethyl-4-(3 H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-pyrrolidinecarboxamide
50 mg
C17H19F3N6O
1310726-60-3
Jak1
0.98
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Upadacitinib > 50 mg