Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
Marke:  Fisherbrand™ 14823562
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14823562
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Kalknatronglas Typ III
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Transparente farbige Flasche
  • Hals mit Schraubgewinde
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Kalk-Natron-Glas Typ III
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen
Röhrenförmig
Polypropylen
Schraubverschluss
125/Pckg.
24 mm
27 mm
28 ml
Schraube
Schraube
Autoklavierbar
82 mm
Fläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap > Fassungsvermögen: 28 ml; Höhe: 82 mm; Durchmesser: 27 mm, Menge: 125/Packung