Learn More
Thermo Scientific™ Universalverschlusskappen für Reagenzgläser
GREENER_CHOICE
Für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas.
Marke:  Thermo Scientific™ M995135
88.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15668578
  • 103.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Der innovative Aufbau mit geflanschtem Gewinde ermöglicht das Hineingleiten der Kappe in das Röhrchen, bis Reibungspassung vorliegt und der Stopfen fest sitzt
  • Passende Röhrchen mit 12 bis 16 mm Durchmesser
  • Hohlspitze mit Rippen gewährleistet eine einfache Entnahme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Test Tube Plug Cap
Gelb
1000/Karton
Passend für Röhrchen mit Innendurchmesser von 12 bis 16 mm
LDPE
1000
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422284 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog NumberM995135
Chargennummer1421105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog NumberM995135
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalverschlusskappen für Reagenzgläser >