Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Surgical Beanie Caps
Protect the surgical environment and the healthcare worker with these streamlined, universal caps.
Marke: Kolmi Hopen™ C13700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftiges Vlies, dehnbarer Stoff
- Ästhetisch angenehm beim Einhüllen von Kopf und Haar
- Kann sich in den Nähten falten
- Die Höhe mit dem Falten der Kante anpassen
- Aus 80 % Viskose und 20 % Ethylenvinylacetat-Copolymer
- 40 g/m2 Stoffgewicht
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Viskose, Copolymer | |
Ja | |
CE, (EU) 2017 / 745 | |
Mützen und Spendebehälter |
Grün | |
Beanie-Mütze | |
100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Universal Surgical Beanie Caps > Universelle chirurgische Beanie-Mützen; Zertifizierungen/Konformität: CE, (EU) 2017 / 745; Farbe: Blau; Konstruktionsausführung: Beanie-Mütze; Lieferumfang: Mützen und Spendebehälter; Material: Viskose, Copolymer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur