Learn More
Heidolph™ Universal-Stativ S2
Der Heidolph Universalstand S2 ist ein einzigartiges Zubehör für den Hei-Torque Überkopfrührer mit einer festen Länge von 700 mm und einem Röhrchendurchmesser von 25 mm.
Brand: Heidolph™ 570-12000-00
298.13 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Heidolph 2 Universalstativ mit H-Rahmen für Rührwerke
- Zubehör für Hei-Torque Rührwerk
- Mit einer festen Länge von 700 mm und einem Rohrdurchmesser von 25 mm
Specifications
700 mm | |
14.6 in. | |
1 in. | |
Universalstativ | |
Je 1 | |
5,8 kg |
2.3 ft. | |
370 mm | |
25 mm | |
Hei-Torque Overhead Stirrer | |
12.8 lb. |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.