Learn More
asecos™ Universal Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
Marke:  asecos™ 9954
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17896566
  • auf Anfrage / 15 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Universal Sorbent Sock
1.2 m
75.00 mm
5 kg
Heavy-duty Cloth
3.94 ft.
2.95 in.
11.02 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Schlange > Länge: 1,2 m