Learn More
asecos™ Universal Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
Marke:  asecos™ 11347
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17896416
  • auf Anfrage / 6 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Universal Sorbent Sock
3 m
75.00 mm
6 kg
Heavy-duty Cloth
9.84 ft.
2.95 in.
13.23 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Schlange > Length: 3 m