Learn More
asecos™ Universal Sorbents Matte
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Typ | Universal Absorbent Mat |
Länge (angloamerikanisch) | 15.75 in. |
Länge (metrisch) | 400.00 mm |
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Grün | |
Universal Absorbent Mat | |
400.00 mm | |
400.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
15.75 in. | |
15.75 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Matte