Learn More
asecos™ Universal Sorbents Kissen
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
Marke:  asecos™ 9944
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806346
  • auf Anfrage / 20 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Universal Sorbent Pillow
250.00 mm
250.00 mm
7 kg
Heavy-duty Cloth
9.84 in.
9.84 in.
15.43 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Kissen > Width: 25 cm