Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Digitaler Universalschüttler SM30 B
Arbeitet mit horizontaler Schüttelbewegung. Der Edmund Bühler GmbH™ SM30 B digitale horizontale Universalschüttler ist ideal für hohe Belastungen von bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien. Die große Auswahl an Gestellsystemen gewährleistet eine optimale Befestigung unterschiedlicher Gefäße.
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 6102 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Mischen großer Mengen oder schwieriger Medien
- Bietet eine breite Palette an Gestellsystemen für eine optimale Befestigung verschiedener Gefäße.
- Reziproke (horizontale) Bewegung
- Schüttelfrequenz: 15 bis 300rpm
- Hub: 30mm
- Laufzeit: Programmierbar/Dauerbetrieb
- Maximale Beladung: 30kg
- Tablargrößen: 560 x 400mm
Spezifikation
30 mm | |
15 bis 300 U/min | |
5°C bis 50°C | |
610 mm | |
45 kg | |
SM30 B horizontaler Schüttler | |
Hohe Beladung, Dauerbetrieb, Kombinieren schwieriger Medien | |
Programmierbar/Dauerbetrieb |
30 kg | |
230 V | |
160 mm | |
680 mm | |
Programmierbare Steuerung | |
Digital | |
Reziprok (horizontal) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Digitaler Universalschüttler SM30 B > Annähernde Schüttelbewegung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur