Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattformklammern für MaxQ™ 8000 Schüttler
Sichern Sie Ihre Gefäße mit diesen Universalplattformklammern für Orbitalschüttler.
Marke: Thermo Scientific™ 236018
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Gefäße mit Thermo Scientific™ Universal-Plattformklammern für MaxQ™ High Performance Schüttler. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie ihrer äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind diese Orbitalschüttler, Plattformen und Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Kolbenklammern-Starter-Kit, beinhaltet:
- (1) Mikrotiterplattenklammer
- (2) Klammern für 25 ml-Kolben
- (2) Klammern für 50 ml-Kolben
- (2) Klammern für 125 ml-Kolben
- (4) Klammern für 250/300 ml-Kolben
- (4) Klammern für 500 ml-Kolben
- (2) Klammern für 1 l-Kolben
- (2) Klammern für 2 l-Kolben
- Ersatzschrauben
Spezifikation
6 l | |
Klammer für 6-l-Erlenmeyerkolben | |
0 |
Kolbenklammer | |
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31