Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattformklammern für MaxQ™ 8000 Schüttler
Sichern Sie Ihre Gefäße mit diesen Universalplattformklammern für Orbitalschüttler.
Marke:  Thermo Scientific™ 161033
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736449
  • 338.69 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Gefäße mit Thermo Scientific™ Universal-Plattformklammern für MaxQ™ High Performance Schüttler. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie ihrer äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind diese Orbitalschüttler, Plattformen und Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Kolbenklammern-Starter-Kit, beinhaltet:
  • (1) Mikrotiterplattenklammer
  • (2) 25 ml-Kolbenklammern
  • (2) 50 ml-Kolbenklammern
  • (2) 125 ml-Kolbenklammern
  • (4) 250/300 ml-Kolbenklammern
  • (4) 500 ml-Kolbenklammern
  • (2) 1 l-Kolbenklammern
  • (2) 2 l-Kolbenklammern
  • Ersatzschrauben
Hinweis:
Ersatzschrauben sind auch separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schaumstoffeinsatz
Einlagen für Fläschchen/Röhrchen
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Universalplattformklammern für MaxQ™ 8000 Schüttler > Schaumstoffeinsatz für Fläschchen/Röhrchen