Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattformklammern für MaxQ™ 8000 Schüttler
Sichern Sie Ihre Gefäße mit diesen Universalplattformklammern für Orbitalschüttler.
Marke: Thermo Scientific™ 236015
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Gefäße mit Thermo Scientific™ Universal-Plattformklammern für MaxQ™ High Performance Schüttler. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie ihrer äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind diese Orbitalschüttler, Plattformen und Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Kolbenklammern-Starter-Kit, beinhaltet:- (1) Mikrotiterplattenklammer
- (2) 25 ml-Kolbenklammern
- (2) 50 ml-Kolbenklammern
- (2) 125 ml-Kolbenklammern
- (4) 250/300 ml-Kolbenklammern
- (4) 500 ml-Kolbenklammern
- (2) 1 l-Kolbenklammern
- (2) 2 l-Kolbenklammern
- Ersatzschrauben
Hinweis:
Ersatzschrauben sind auch separat erhältlich.
Spezifikation
1 l | |
Kolbenklammer | |
1L Erlenmeyerkolben Clip | |
MaxQ 8000 Shakers |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31