Learn More
Fisherbrand™ Universal-Pipettenwandhalterung
Sparen Sie wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche, indem Sie Pipetten im Universal-Pipettenhalter zur Wandmontage aufbewahren. Der Pipettenhalter wird mit zwei Wandhalterungen geliefert, die jeweils zwei Pipetten aufnehmen können, und mit unterschiedlichen farbigen oberen und unteren Segmenten, die sich leicht in die richtige Position schieben lassen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120575
47.10 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15847944
  • 57.35 CHF / 2 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Labore, die nicht an eine bestimmte Pipettenmarke gebunden sein möchten oder bereits mehrere Marken im Einsatz haben
  • Für 2 Einkanal- oder 2 Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beidem
  • Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
  • Die Einsätze an den oberen Haltern können hinzugefügt oder entfernt werden, um die Anpassung verschiedener Pipettenbreiten zu ermöglichen.
  • Das Gerät ist nicht autoklavierbar, kann aber mit Wasser und Seife oder herkömmlichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
  • Aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Jedes Paket enthält Halter für unten: 2 Blaue, 2 Grüne, 2 Klare; obere Halter: 2 Blaue, 2 Grüne, 1 Violetter, 1 Gelber
  • Farbcodierung zur schnellen Identifizierung
  • Das einzigartige Design der Segmente mit Traktionsgriffen, die die Pipetten in vertikaler Position zentrieren und halten, erleichtert das Entfernen oder Austauschen von Pipetten mit einer Hand.
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten-Wandbefestigung
2 Einkanal- oder 2 Mehrkanalpipetten
Lagerung von Pipetten
2/Packung
Nicht autoklavierbar
ABS-Kunststoff
Für praktisch jede bekannte Marke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Pipettenwandhalterung > Pipetten-Wandbefestigung