Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ 0911S00530
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12375368
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für schnelle und präzise Messungen
  • Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
  • pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
  • Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 5
10/Packung
50 mm
Röhrchen
Universal-pH-Indikatorpapier
10 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 0.5 to 5; Tube; Dimensions (L x W): 50 x 10mm