Learn More
Heidolph Instruments Perforierte Plattform 1000
Zur Verwendung mit Vibramax 100 und Rotamax 120
Marke:  Heidolph Instruments 549-59100-00
Artikelnummer. 10322702
  • 87.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Die universelle perforierte Plattform ermöglicht die individuelle Anordnung von Gefäßen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 kg
0 bis 1100 U/min
Perforierte Plattform
22 x 22 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Perforierte Plattform 1000 > Größe:22 x 22cm