Learn More
Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical U/0020/PB08
55.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10468420
  • 81.25 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Universalanzeige, pH-Wertebereich 4 bis 10, für die Messung des pH-Wertes
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
148741
Spezifikation
148741
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
500 mL
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Universalindikator, pH-Bereich 4 – 10, für pH-Messung, Fisher Chemical > 500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche