Learn More
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell, steril
GREENER_CHOICE
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
80.25 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Format Racks
Spitzenform Rund
Verpackung Magazinhalter
Graduated Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10649321
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4864
1 bis 200 μl Natural
80.25 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10266721
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
9032
100 bis 1000 μl Blau
108.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10766672
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
4860
1 bis 200 μl Gelb
82.93 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
  • 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
  • 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
  • Auch unsteril erhältlich
  • Spitzen im Gestell sind auf Freiheit von RNase/DNase zertifiziert und nicht-pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Rund
Ja
Racks
Magazinhalter
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell, steril