Learn More
Heathrow Scientific™ Universeller Karussellpipettenständer
Halten und lagern Sie Pipetten stilvoll mit dem neuen Universalpipettenständer, der bis zu8 Einkanal-, 4 Mehrkanal- oder eine Kombination aus beiden Pipetten aufnehmen kann.
96.85 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Keine |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Grip Type | Schnellgriff |
Material | ABS |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16360656
![]() |
Heathrow Scientific™
120499 |
Divers |
96.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16340656
![]() |
Heathrow Scientific™
120481 |
Violett/Klar |
103.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dank des schlanken und modernen Designs kann dieser Ständer praktisch jede bekannte Marke von Pipetten, die auf dem Markt erhältlich ist, sicher halten, sodass er wirklich „universell“ ist und gleichzeitig einen farbigen Blickfang auf dem Arbeitstisch darstellt. Die Einsätze an den oberen Haltern können hinzugefügt oder entfernt werden, um die Anpassung verschiedener Pipettenbreiten zu ermöglichen. Das Entfernen oder Austauschen von Pipetten mit einer Hand ist mit einem drehbaren Kopf und einem stabilen, schweren Sockel ganz einfach. Das Bewegen des Stativs bei gleichzeitigem Belassen der Pipetten an ihrem Ort lässt sich mit einem schnell erreichbaren Griff problemlos realisieren, sodass der Benutzer es einfach fassen und bewegen kann. Der Pipettenständer ist mit zusätzlichen oberen Flügeln ausgestattet, um mehrere Konfigurationsoptionen für die Farbcodierung zu ermöglichen, sowie einen Farbwechsel für Ihren Arbeitsbereich - für etwas mehr Spaß.- Ideal für Labore, die nicht an eine bestimmte Pipettenmarke gebunden sein möchten oder bereits mehrere Marken im Einsatz haben
- Schwerer Sockel zum einfachen Entnehmen oder Auswechseln der Pipetten mit einer Hand
- Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
- Praktisch drehbares Stativoberteil zur Auswahl oder Aufbewahrung von Pipetten
- Schnellgriff zum Bewegen des Pipettenständers (beladen oder unbeladen)
- Verschiedene Farboptionen ermöglichen die Farbcodierung der Pipettenposition
- Das Gerät ist nicht autoklavierbar, kann aber mit Wasser und Seife oder herkömmlichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
- Hergestellt aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- US-Patent angemeldet
Spezifikation
Keine | |
Schnellgriff | |
Unsteril | |
Pipetten, Liquid Handling | |
Obere und untere Halter | |
Je 1 | |
Basis: 6,2 Zoll, Oben: 9 x 16,1 in. | |
16,1 in. | |
2,55 lb. |
Nicht autoklavierbar | |
ABS | |
Pipettenständer | |
Zentrifuge | |
/Karton | |
1 Jahr | |
Basis:15,8 cm; Oben:22,9 cm | |
40,8 cm | |
1,15 kg |