Learn More
R&L Enterprises™ Universeller Brenner
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ Universal-Bunsenbrenner sind für die Verwendung mit einer großen Auswahl an Gasen ausgelegt.
Marke:  R&L Enterprises™ 4070
Artikelnummer. 12852144
  • 38.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Kohlegas, Naturgas (Methan), Butan, Propan oder Mischungen dieser Gase
  • Mit einstellbarer Düse, geschraubtem Luftregler, Gassteuerventil und einstellbarem Leitblech
  • Hergestellt aus Messing mit Nickelbeschichtung
  • Auf das Gewinde von Rohr und Düse wird Gasdichtmittel aufgetragen
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Universeller Brenner
Messing
160 mm
0,29 kg
Kohle, Erdgas, Butan, Propan
9 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Universeller Brenner > Höhe: 160 mm