Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Marke:  Thermo Scientific™ 88882108
18.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16534792
  • 18.19 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klammer für 250 ml-Kolben
85 x 55 mm
Digitale Mini-Rotatoren, Schüttler, Rotator, Mischer
Edelstahl
Klammer für 250 ml-Kolben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren >