Learn More
BINDER™ Universaldurchführung
Universaldurchführung - , Zusätzliche universelle Durchführung Kleinflansch DN 40 mit Blindflansch, zur Positionierung von Sensoren oder Zuleitungen in die Kammer.
Marke: BINDER™ 8612-0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Universal
- DN 40-Zugangsanschluss
- Zum Positionieren von Sensoren oder Versorgungsleitungen in der Kammer
Spezifikation
Universal-Leitungs- und Kabeldurchführungen – zusätzlicher kleiner DN 40-Flansch als Universal-Leitungs- und Kabeldurchführungen mit Blindflansch, zur Positionierung von Sensoren oder Versorgungsleitungen in der Kammer. | |
Kabeldurchführung | |
120/230 V |
BINDER Kammern Serie VD, VDL | |
Universal |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Universaldurchführung > Zur Verwendung mit (Geräte): BINDER Geräte der Serie VD, VDL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur