Learn More
Fisherbrand™ Universal-Absorptionsrolle
Die Fisherbrand™ Universalabsorber-Rolle absorbiert industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel und Kühlmittel
Marke: Fisherbrand™ FBEA555E
213.25 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einseitiges Spinnvlies bietet eine lange Lebensdauer und ist auf einer Seite fusselarm
- Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und Abfallvermeidung
- Vielseitig einsetzbares Wartungssorbens, das auf fünf verschiedene Arten verwendet werden kann
- Soc zum Auffangen von Lecks und Tropfen an Maschinen
- Zum Reinigen von Maschinen oder Maschinenteilen abwischen
- Pad zum Einweichen geringer verschütteter Flüssigkeitsmengen
- Rollen, um die Laufwege sicher zu halten
- Kissen unter dauerhaften Tropfquellen
Spezifikation
Grau | |
Spunbond, meltblown | |
Overspray, Lecks und Tropfen in Lagerbereichen für Fässer und Flüssigkeiten, Arbeitsstationen, um und unter undichten Maschinen | |
2-lagig | |
150 ft. | |
14,96 in. | |
2,99 in. | |
15,87lb. |
92 L | |
Universalsorbens | |
1 Rolle | |
46 m x 38 cm | |
46 m | |
38 cm | |
76 mm | |
7,2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Absorptionsrolle > Universal-Absorptionsrolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur