Learn More
Blue Box GB Unisex Disposable Socks Artikelnummer.: 13488728
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blue Box GB Unisex Disposable Socks
Artikelnummer. 13488728
Dimensions: 35 x 7 cm
Encompass
Click to view available options
:
Dimensions: 35 x 7 cm
Artikelnummer. 13488728
Marke: Blue Box GB TS200/UNISEX DISPOSABLE SOCKS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
These socks are designed to fit all ages, male and female. The socks do not have a defined heel and are tube-like in shape. Ideal for food production areas, manufacturing, laboratories, visitor centres where safety footwear is required or any general work place environment.
  • Weight per pair:15 g
  • Packaging: Individually Packaged in Pairs
  • Pack Size: 200 pairs Per box or 1000 pairs per outer carton
  • Product Dimension: 35 x 7 cm
  • Composition: 30% Polyester, 65% polypropylene, 5% elastic
  • Color: White with coloured stripes around the hem (sports style)
Spezifikation
Größe One Size
Geschlecht Unisex
Zur Verwendung mit (Anwendung) Clean room use and when using shared footwear
Gewicht (angloamerikanisch) 0.6 oz.
Gewicht (metrisch) 15 g
Material Polyester, Polypropylene, Elastic
Farbe White, Blue
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Blue Box GB Unisex Disposable Socks