Learn More
Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
Verbinden Sie Professionalität und Funktion mit Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle. Die Unisex-Mäntel sind in den Größen S bis 2XL erhältlich und bestehen aus Baumwolle. Sie verfügen über einen Belüftungsschlitz auf der Rückseite für eine bequeme Passform.
133.00 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Geschlecht Unisex
Material 100 % Baumwolle
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Preis Menge & Verfügbarkeit  
13131731
Unterlagen ansehen
Logistik™
222-C1WH-124CM
Größe 2X 124 bis 129 cm
133.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
13161731
Unterlagen ansehen
Logistik™
222-C1WH-100CM
Mittel 101,6 bis 104,14 cm
133.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13151731
Unterlagen ansehen
Logistik™
222-C1WH-108CM
Groß 106,68 bis 111,76 cm
133.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
13171731
Unterlagen ansehen
Logistik™
222-C1WH-92CM
Klein 91.44 bis 96.52 cm
140.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13181731
Unterlagen ansehen
Logistik™
222-C1WH-116CM
Extragroß 116.84 bis 121.92 cm
133.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unisex
  • Reine Baumwolle
  • Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
  • 305g2 heritage 3111 Baumwolle
  • Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Labormantel
100 % Baumwolle
Reusable
3
100 % Baumwolle
Unisex
Weiß
Unsteril
Drei aufgesetzte rechteckige Taschen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle