Learn More
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Länge (angloamerikanisch):
44.1 Zoll
44.9 Zoll
45.7 Zoll
46,5 in.
47.2 Zoll
48.0 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Klein |
Geschlecht | Unisex |
Material | Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Gerade |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl Taschen | 3 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 891.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 946.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur