Learn More
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15817111 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Extragroß, 46,5 in.
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Länge (angloamerikanisch):
44.1 Zoll
44.9 Zoll
45.7 Zoll
46,5 in.
47.2 Zoll
48.0 Zoll
Die offenen Bündchen sorgen für eine bequeme und uneingeschränkte Passform
  • Hergestellt aus 100 % Baumwolle
  • Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
  • Standardmäßiger spitzer Kragen
  • Druckknopfleiste vorne
  • Gerade Bündchen
  • Weiß
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Extragroß
Geschlecht Unisex
Material Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Gerade
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Standard-Spitze
Länge (angloamerikanisch) 46,5 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle >