Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S1
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S1 bestehen aus weißem wasserabweisendem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 31772/41
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16388041
  • 120.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliTragekomfort und Atmungsaktivität/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserabweisendes und atmungsaktives weißes Strickgewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD
Weiß
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Textil
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Sportschuhe
1 Paar
Schnüre
Stahl
Gepolstert
41
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Stahl
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S1 > Größe:41