Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S1
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S1 bestehen aus weißem wasserabweisendem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 31772/37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliTragekomfort und Atmungsaktivität/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserabweisendes und atmungsaktives weißes Strickgewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Textil | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Sportschuhe | |
1 Paar |
Schnüre | |
Stahl | |
Gepolstert | |
37 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S1 > Größe:37
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur