Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Arbeitsloafer O2 aus wasserfesten und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine waschbare, rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
98.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16378111
|
ABEBA™
36740/35 |
35 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388111
|
ABEBA™
36740/36 |
36 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16398111
|
ABEBA™
36740/37 |
37 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308121
|
ABEBA™
36740/38 |
38 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16318121
|
ABEBA™
36740/39 |
39 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16328121
|
ABEBA™
36740/40 |
40 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16338121
|
ABEBA™
36740/41 |
41 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16348121
|
ABEBA™
36740/42 |
42 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16358121
|
ABEBA™
36740/43 |
43 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16368121
|
ABEBA™
36740/44 |
44 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16378121
|
ABEBA™
36740/45 |
45 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388121
|
ABEBA™
36740/46 |
46 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16398121
|
ABEBA™
36740/47 |
47 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308131
|
ABEBA™
36740/48 |
48 |
98.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ulliHygiene und Komfort/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/liliWaschbar bei 30 deg;C/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Loafer | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Weiß | |
Mikrofaser | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |