Learn More
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 6761/48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- Wasserabweisend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
6761 |
Schwarz | |
48 | |
Polyurethan |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe > Größe:48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur