Learn More
Abeba™ UNI6 1780 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
117.00 CHF - 121.00 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | A-Mikro |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||||
15657727
|
Abeba™
1780/35 |
35 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15667727
|
Abeba™
1780/36 |
36 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15677727
|
Abeba™
1780/37 |
37 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15687727
|
Abeba™
1780/38 |
38 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15697727
|
Abeba™
1780/39 |
39 |
121.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15607737
|
Abeba™
1780/40 |
40 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15617737
|
Abeba™
1780/41 |
41 |
121.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15627737
|
Abeba™
1780/42 |
42 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15637737
|
Abeba™
1780/43 |
43 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15647737
|
Abeba™
1780/44 |
44 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15657737
|
Abeba™
1780/45 |
45 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15667737
|
Abeba™
1780/46 |
46 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15677737
|
Abeba™
1780/47 |
47 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15687737
|
Abeba™
1780/48 |
48 |
117.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-Mikro
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
A-Mikro | |
Polyurethan | |
Stahl |
Weiß | |
Rutschfest | |
1780 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ UNI6 1780 Schuhe