Learn More
OHAUS™ Uni Block
Zubehör für Heizplatten und Rührer
Marke:  OHAUS™ 30500583
339.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16620472
  • 349.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Reagenzgläser oder Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 mm-Fläschchen
Uni Block
Metal
Name des Produkts
OHAUS™ Uni Block > 17 ml-Fläschchen