Learn More
Hughes Unbeheizte mobile Sicherheitsdusche mit Augen-/Gesichtsspülung
Unbeheizte mobile, unabhängige Notfall-Sicherheitsdusche mit 114 Liter Fassungsvermögen und Augen-/Gesichtsspüleinheit. Mit einem Zylinder mit Polypropylenauskleidung, einem Edelstahlrahmen und großen Luftreifen ist das Bewegen durch eine Person einfach.
Marke:  Hughes HSHS040KGV
Artikelnummer. 17722358
  • 5860.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Unbeheizte mobile, unabhängige Notfall-Sicherheitsdusche mit 114 Litern Fassungsvermögen und Augen-/Gesichtsspüleinheit
  • Mit einem Zylinder mit Polypropylenauskleidung, einem Edelstahlrahmen und großen Luftreifen ist das Bewegen durch eine Person einfach
  • Für lange Strecken oder unebene Oberflächen kann ein optionaler A-Rahmen mit Anhängekupplung eingebaut werden
  • Darüber hinaus kann der Radabstand geändert werden, sodass das Gerät durch standardmäßige Türöffnungen passt
Spezifikation
Spezifikation
114 l
Weiß
Sicherheitsdusche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Unbeheizte mobile Sicherheitsdusche mit Augen-/Gesichtsspülung > Sicherheitsdusche; Farbe: Weiß