Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash
Floor mounted unheated emergency safety shower with stainless steel eye/face wash unit. This ANSI compliant model is ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating.
Marke:  Hughes HSHD0018GV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17702348
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • Unbeheizte, bodenmontierte Notfalldusche mit Augen-/Gesichtsspülvorrichtung aus Edelstahl
  • ANSI-konformes Modell, ideal für den Einsatz in Innenräumen, bei denen das Einfrieren oder Überhitzen nicht möglich ist
  • Serienmäßig mit Fußleiste
  • Liefert die von ANSI empfohlenen 76 Liter pro Minute Trinkwasser aus der Dusche und 12 Liter pro Minute für die Augen-/Gesichtsspülung
  • Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Spezifikation
Verzinkter Stahl
Boden
Sicherheitsdusche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash > Sicherheitsdusche; Material: Verzinkter Stahl