Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower
Floor mounted unheated emergency safety shower, suitable for use in all applications.
564.00 CHF - 1025.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17702358
|
Hughes
HSHS0018GS |
Edelstahl |
1025.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17712358
|
Hughes
HSHS0018GV |
Verzinkter Stahl |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Floor mounted unheated emergency safety shower
- ANSI compliant model ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating
- Delivers the ANSI recommended 76 liters per minute of potable water
- Available with either galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Spezifikation
Boden | |
Sicherheitsdusche |