Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Digitale Rühr-Heizplatte, 230 V
Echte Temperatureinstellung und präzise Rührsteuerung in einem kompakten, stapelbaren Design, das weniger Platz auf dem Labortisch und in der Lagerung benötigt. Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld mit einem Heiß-Warnlicht, das auch nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle eingeschaltet bleibt.
610.00 CHF - 657.20 CHF
Spezifikation
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
Frequenz 50 Hz
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Deckplattenmaterial Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Deckplattenmaterial Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17332681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-64
Aluminiumlegierung 0 bis 325 °C
610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17322681
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-62
Glaskeramik 0 bis 450 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Die Heiß-Warnleuchte leuchtet auch bei von der Stromquelle getrenntem Gerät
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
  • Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Spezifikation
230 V
50 Hz
Quadratisch
15 l
3 Jahre
Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
Heizplattenrührer
EU
100 bis 2.000 U/min
Digital
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Digitale Rühr-Heizplatte, 230 V