Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analoge Rühr-Heizplatte, 230 V
Echte Temperatureinstellung und präzise Rührsteuerung in einem kompakten, stapelbaren Design, das weniger Platz auf dem Labortisch und in der Lagerung benötigt. Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld mit einem Heiß-Warnlicht, das auch nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle eingeschaltet bleibt.
525.00 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Sicherheitsmerkmale | Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist |
Frequenz | 50 Hz |
Typ | Heizplattenrührer |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17312681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-60 |
0 bis 325 °C | Aluminiumlegierung |
525.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17302681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-58 |
0 bis 450 °C | Glaskeramik |
655.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
- Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
- Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
- Die Heiß-Warnleuchte leuchtet auch bei von der Stromquelle getrenntem Gerät
- Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
- Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
- Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
- Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
- Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
- Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
230 V | |
50 Hz | |
Quadratisch | |
15 l | |
3 Jahre |
Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist | |
Heizplattenrührer | |
EU | |
100 bis 2.000 U/min |