Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analogrührer, 230 V
Precision stirring up to 2000 rpm in a compact, stackable design that takes up less benchtop and storage space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, and coated with BioCote™ for antimicrobial protection.
398.00 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 15 l
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 50 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Deckplattenmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Deckplattenmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
17382671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-54
Glaskeramik
404.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17392671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-56
Edelstahl
398.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Square plate design allows flexibility of vessel sizes and combinations
  • Compact, stackable design takes up less benchtop and storage space
  • Designed to prevent accidental spillage on the control panel
  • Glazed with BioCote™ for antimicrobial protection
  • Built with tough aluminum casing for longevity
  • Glass ceramic top plate is chemical-resistant
  • Stainless steel top plate allows for stronger magnet coupling
  • IP32 rated for water and dust resistance
  • Top plate measures 15 x 15 cm
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min
Quadratisch
50 W
3 Jahre
IP 32
Rührer
15 l
230 V
EU
Netzkabel
Analog
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analogrührer, 230 V