Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 3230
Potent and selective PIP5K1C inhibitor; antinociceptive
302.00 CHF - 1180.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | UNC 3230 |
Molekulargewicht | 344.43 |
Hemmstoffe | UNC 3230 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18732998
|
Tocris Bioscience™
5271/10 |
10 mg |
302.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18786119
|
Tocris Bioscience™
5271/50 |
50 mg |
1180.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent and selective PIP5K1C inhibitor (IC50 = 41 nM). Exhibits selectivity for PIP5K1C over PIP5K1A, the PI 3-kinase family and a panel of other kinases. Reduces PIP2 levels and LPA-induced calcium signaling in dorsal root ganglia (DRG) neurons in vitro. Reduces nociception in mouse models of chronic pain.Spezifikation
>99% | |
UNC 3230 | |
344.43 | |
UNC 3230 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ UNC 3230