Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Ihnen stehen verschiedene praktische Fläschchen-Kits mit unmontiertem Schraubgewinde zur Auswahl, die Kappen mit vormontierten Septen enthalten.
39.95 CHF - 77.97 CHF
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12420238
|
Thermo Scientific™
C4015-89AW |
Polypropylen | Bernsteinfarben | Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml) | N/A | ||||||
12450238
|
Thermo Scientific™
C4015-93 |
Phenolharz | Durchsichtig | Septum aus weißem reinem PTFE | N/A | ||||||
12420258
|
Thermo Scientific™
C4015-S15 |
Polypropylen | Durchsichtig | PTFE/Silikon | N/A | ||||||
12400238
|
Thermo Scientific™
C4015-88AW |
Polypropylen | Bernsteinfarben | Rotes PTFE/weißes Silikon |
72.16 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10027364
|
Thermo Scientific™
C4015-88 |
Polypropylen | Durchsichtig | PTFE/Silikon (0,75 mil) |
62.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen enthalten Fläschchen und Kappen mit voreingesetzten Septen.
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
- Kappen mit voreingesetzten Septen sind nicht an Fläschchen angebracht – verpackt in Polybeuteln
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Schwarz | |
4 mL |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.