Learn More
Biochrom Ultrospec™ 9000 UV-Vis Spektralphotometer
Hochleistungsfähiges, unabhängiges Spektralphotometer mit sichtbaren UV-Strahlen und zwei Strahlen sowie variabler Bandbreite für den Betrieb in regulierten Labors. Die variable Bandbreite bietet die Flexibilität, die für eine Vielzahl experimenteller Parameter erforderlich ist, wodurch sich dieses Gerät ideal für die Methodenentwicklung eignet.
Marke:  Biochrom 29003616
Artikelnummer. 11658278
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Eigenständiges Gerät
  • Arzneibuch-konform
  • 21 CFR Part 11-konform über Datrys CFR (optional)
  • Farbiger Touchscreen gewährleistet einfache Bedienung
  • Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
  • Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR-Teil 11
Touchscreen
0.5, 1, 2, 4 nm
90 bis 250 V
30 V Wechselstrom
17,99 in.
2-Jahres-Gerät, 1-Jahres-Lampe
39.68 lbs.
20,98 in.
USB-Kabel, USB-Memory Stick
Ultrospec 9000
UV-Vis Spektralphotometer
190 bis 1100 nm
Betrieb in Laboren mit äußerst stringenten Vorgaben
457 mm
±0,3 nm
<18 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Ultrospec™ 9000 UV-Vis Spektralphotometer > Ultrospec 9000