Learn More
Biochrom Spektralphotometer Ultraspec9000 , UV-Vis-Spektralphotometer mit Bluetooth
Das Ultrospec 9000 ist ein hochleistungsfähiges, eigenständiges UV-Visible-Spektralphotometer mit Doppelstrahl sowie variabler Bandbreite für den Betrieb in regulierten Labors. Bluetooth-Funktionen
Marke:  Biochrom 29003619
Artikelnummer. 11628863
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Eigenständiges Gerät
  • Arzneibuch-konform
  • 21 CFR Part 11-konform über Datrys CFR (optional)
  • Farbiger Touchscreen gewährleistet einfache Bedienung
  • Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
  • Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
±0.3
UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
190 bis 1100 nm
457 mm
330 mm
250 V
90 bis 250 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Biochrom Spektralphotometer Ultraspec9000 , UV-Vis-Spektralphotometer mit Bluetooth > Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm